Documentos Principais
W444401
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-hydroxydecanoate
solution in delta-decalactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H24O3
Número CAS:
Peso molecular:
216.32
Número FEMA:
4444
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Kosher
concentração
≥55%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty; peach; sweet
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)C(=O)CCCC(O)CCCCC
InChI
1S/C12H24O3/c1-3-5-6-8-11(13)9-7-10-12(14)15-4-2/h11,13H,3-10H2,1-2H3
chave InChI
JZHPHZPSKLWKPM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)