W412101
Geranic acid
85%, stabilised
Sinônimo(s):
3,7-Dimethyl-2,6-octadienoic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
Halal
Kosher
descrição
Natural occurrence: tea, tomato, wine.
Ensaio
85%
contém
synthetic α-tocopherol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.484 (lit.)
p.e.
250 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
alcohol: soluble
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; floral; woody
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,7H,4,6H2,1-3H3,(H,11,12)/b9-7+
chave InChI
ZHYZQXUYZJNEHD-VQHVLOKHSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
271.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
133 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W412101-100G-K | 4061837537967 |
W412101-SAMPLE-K | 4061838194015 |
W412101-100G | |
W412101-1KG | |
W412101-1KG-K | 4061838183439 |
W412101-SAMPLE |