Documentos Principais
W405702
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2,4-nonanedione
≥97%, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Número FEMA:
4057
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
07.184
NACRES:
NA.21
grau
FG
Kosher
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty; green; vegetable
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(C)C(=O)C)CCCCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-10(12)8(2)9(3)11/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
BGVBGAIWXAXBLP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W405702-100G-K4061841718079
W405702-25G-K4061841718086
W405702-SAMPLE-K4061841718109