W379601
Vanillyl butyl ether
natural (US), 97%, FG
Sinônimo(s):
4-(butoxymethyl)-2-methoxy-Phenol
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
97%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
p.e.
241 °C (lit.)
solubilidade
soluble (Insoluble in water. Soluble in organic solvents, oils.)
densidade
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
creamy; sweet; vanilla
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOCC1=CC(OC)=C(O)C=C1
InChI
1S/C12H18O3/c1-3-4-7-15-9-10-5-6-11(13)12(8-10)14-2/h5-6,8,13H,3-4,7,9H2,1-2H3
chave InChI
VLDFMKOUUQYFGF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W379601-100G-K | 4061838115508 |
W379601-1KG-K | 4061833908549 |
W379601-500G-K | 4061834406334 |
W379601-SAMPLE-K | 4061834356851 |