W352306
Pyrrolidine
≥99%
Sinônimo(s):
Tetrahydropyrrole, Tetramethyleneimine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Kosher
densidade de vapor
2.45 (vs air)
pressão de vapor
128 mmHg ( 39 °C)
49 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
653 °F
Lim. expl.
10.6 %
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
densidade
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens, no known allergens
Organoléptico
fishy
cadeia de caracteres SMILES
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
chave InChI
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
37.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?