Documentos Principais
W339008
Sigma-Aldrich
Fenchyl acetate, mixture of α- and β-
≥96%, FG
Sinônimo(s):
1,3,3-Trimethyl-2-norbornanyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
196.29
Número FEMA:
3390
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11769
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.269
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥96%
atividade óptica
[α]22/D +54°, neat
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
p.e.
220 °C (lit.)
densidade
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
balsamic; pine; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC1C(C)(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-11(2,3)9-5-6-12(10,4)7-9/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10?,12+/m1/s1
chave InChI
JUWUWIGZUVEFQB-MAZPRZIYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Fenchyl acetate is a fragrance ingredient found in many fragrance compounds including fine fragrances, decorative cosmetics, shampoos, toilet soaps, and other toiletries .
Aplicação
Fenchyl acetate, a mixture of α- and β- contributes to the overall aroma and flavor profile of Alpinia calcarata .
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W339008-1KG4061837607929
W339008-5KG4061837607936
W339008-10KG4061837607912
W339008-SAMPLE4061837607943