Documentos Principais
PHL80937
(+)-Piscidic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12O7
Número CAS:
Peso molecular:
256.21
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0 (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)