Documentos Principais
W336408
Sigma-Aldrich
Methyl trans-3-hexenoate
≥97%, FG
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH=CHCH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
128.17
Número FEMA:
3364
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.267
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.4260 (lit.)
p.e.
169 °C (lit.)
densidade
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C\CC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h4-5H,3,6H2,1-2H3/b5-4+
chave InChI
XEAIHUDTEINXFG-SNAWJCMRSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mengya Wang et al.
Applied microbiology and biotechnology, 102(19), 8511-8524 (2018-08-09)
Persisters represent a small bacterial population that is dormant and that survives under antibiotic treatment without experiencing genetic adaptation. Persisters are also considered one of the major reasons for recalcitrant chronic bacterial infections. Although several mechanisms of persister formation have
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W336408-1KG
W336408-SAMPLE
W336408-SAMPLE-K4061837530135
W336408-100G
W336408-100G-K4061837530111
W336408-1KG-K4061837530128
W336408-5KG
W336408-5KG-K