Documentos Principais
W323608
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-2H-pyran
mixture of cis and trans, ≥98%, stabilized, FG
Sinônimo(s):
(+)-Rose oxide, (4S)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número FEMA:
3236
Beilstein:
1680588
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2269
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.037
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
contém
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
86 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
geranium; green; rose
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CCO[C@H](C1)\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)6-10-7-9(3)4-5-11-10/h6,9-10H,4-5,7H2,1-3H3
chave InChI
CZCBTSFUTPZVKJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W323608-100G-K4061838182128
W323608-4KG
W323608-4KG-K
W323608-100G
W323608-1KG
W323608-1KG-K4061838182135
W323608-SAMPLE
W323608-SAMPLE-K4061838193063