Documentos Principais
W417170
Sigma-Aldrich
Methyl N-formylanthranilate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Methyl 2-formamidobenzoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
179.17
Número FEMA:
4171
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.650
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
grape; fruity
grau:
FG
Fragrance grade
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentar:
no known allergens
grau
FG
Fragrance grade
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
grape; fruity
cadeia de caracteres SMILES
N(c1c(cccc1)C(=O)OC)C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-13-9(12)7-4-2-3-5-8(7)10-6-11/h2-6H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
HRNPZFOYXWWMFL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)