Documentos Principais
W320501
Sigma-Aldrich
4-Methyl-5-thiazoleethanol acetate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
4-Methyl-5-thiazolylethyl acetate, Sulfuryl acetate, Sulfurol acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
185.24
Número FEMA:
3205
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11620
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
15.015
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.51 (lit.)
p.e.
117-118 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
meaty
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCCc1scnc1C
InChI
1S/C8H11NO2S/c1-6-8(12-5-9-6)3-4-11-7(2)10/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
CRTCWNPLKVVXIX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Methyl-5-thiazoleethanol acetate is one of the key flavor compounds in indocalamus leaf.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Study on creation of an indocalamus leaf flavor.
Guangyong ZHU & Xiad Z.
Food Sci. Technol. null