Documentos Principais
W318844
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-furanthiol
natural, 1% in Sunflower oil
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6OS
Número CAS:
Peso molecular:
114.17
Número FEMA:
3188
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
13.055
NACRES:
NA.21
fonte biológica
botanical
grau
Halal
Kosher
natural
densidade de vapor
>1 (vs air)
índice de refração
n20/D 1.518 (lit.)
p.e.
57-60 °C/44 mmHg (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
meaty; roasted; sulfurous
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1occc1S
InChI
1S/C5H6OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h2-3,7H,1H3
chave InChI
RUYNUXHHUVUINQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W318844-SAMPLE-K
W318844-100G-K
W318844-1KG-K