Documentos Principais
W308218
Sigma-Aldrich
2-Tridecenal
predominantly trans, ≥95%, stabilized, FCC, FG
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)9CH=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
196.33
Número FEMA:
3082
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2011
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
5.078
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥95%
contém
synthetic, α-tocopherol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
115-118 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
waxy; citrus
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h11-13H,2-10H2,1H3/b12-11+
chave InChI
VMUNAKQXJLHODT-VAWYXSNFSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.