W276405
Myristic acid
≥95%, FCC, FG
Sinônimo(s):
1-Tridecanecarboxylic acid, C14:0, NSC 5028, Tetradecanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
Ensaio
≥95%
p.e.
250 °C/100 mmHg (lit.)
pf
52-54 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
oily; waxy; soapy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
chave InChI
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Experiments and Molecular Simulations to Study the Effect of Surface-Active Compounds in Mixtures of Model Oils on CO2 Corrosion during Intermittent Oil-Water Wetting.: Investigates how myristic acid, as a surface-active compound, influences CO2 corrosion mechanisms in oil-water systems, offering insights into corrosion prevention strategies in the oil industry (Norooziasl et al., 2024).
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W276405-100G-K | 4061835513468 |
W276405-25KG | |
W276405-25KG-K | 4061834404811 |
W276405-5KG-K | |
W276405-SAMPLE | |
W276405-SAMPLE-K | 4061837516405 |
W276405-100G | |
W276405-10KG | |
W276405-10KG-K | 4061834404804 |
W276405-1KG | |
W276405-1KG-K | 4061835565948 |
W276405-5KG |