fonte biológica
Juniperus communis L.
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
atividade óptica
[α]20/D −5.4°, neat
origem
southern Europe origin
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
p.e.
131-172 °C (lit.)
densidade
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
balsam; fresh; woody
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
109.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?