W258318
Hydroxycitronellal
≥95%, FCC, FG
Sinônimo(s):
7-Hydroxy-3,7-dimethyl-octanal
About This Item
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥95%
composição
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Hydroxycitronellal
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
pb
257 °C (lit.)
densidade
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
hydroxycitronellal
Organoléptico
green; melon; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CC(C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C10H20O2/c1-9(6-8-11)5-4-7-10(2,3)12/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
WPFVBOQKRVRMJB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter