W246328
Ethyl isovalerate
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Ethyl 3-methyl butanoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
pressão de vapor
7.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
p.e.
131-133 °C (lit.)
pf
−99 °C (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
apple; fruity; pineapple; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W246328-1KG-K | 4061837876912 |
W246328-100G-K | 4061837876905 |
W246328-1KG | |
W246328-4KG-K | |
W246328-SAMPLE | |
W246328-SAMPLE-K | 4061837876929 |