W245230
Ethyl phenylacetate
natural, 98%, FG
Sinônimo(s):
Phenylacetic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
229 °C (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
cocoa; honey; floral; balsamic; rose; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
chave InChI
DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
210.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.9 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W245230-SAMPLE-K | 4061834355243 |
W245230-100G-K | 4061834365501 |
W245230-1KG-K | |
W245230-500G-K | 4061834396529 |