Key Documents
W214906
Sigma-Aldrich
Benzyl phenylacetate
≥98%, FG
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CO2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
226.27
Número FEMA:
2149
Número CE:
Conselho da Europa nº:
232
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.705
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.555 (lit.)
pb
317-319 °C (lit.)
densidade
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
honey; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
O=C(Cc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
chave InChI
MIYFJEKZLFWKLZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
200.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves