Documentos Principais
TEM-FFT200CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar Supported Copper Thin Bar Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
FORMVAR THIN BAR SQUARE MESH - CU 200 MESH UL 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
embalagem
box of 50
tamanho
200 mesh
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure formvar resin supported thin bar square mesh grids. Copper grid, 200 mesh.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)