Z742180
Stainless Steel Instrument Tray
2/3 Size, capacity 8.8 L
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Características
2/3 Size
fabricante/nome comercial
Polarware 30142
capacidade
8.8 L
tamanho
13.88 in. × 12.75 in. × 4 in.
35.2 cm × 32.4 cm × 10.2 cm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742180-1EA | 4061832858609 |