Key Documents
TEM-FCF100CU
Sigma-Aldrich
Formvar/Carbon Supported Copper Grids
size 100 mesh, box of 25
Sinônimo(s):
Formvar/Carbon 100 Mesh, Copper, 25pk
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Materiais
copper grid
formvar/carbon film
descrição
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
embalagem
box of 25
tamanho
100 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)