Documentos Principais
TEM-FCF150CU50
Sigma-Aldrich
Formvar/Carbon Supported Copper Grids
size 150 mesh, box of 50 ×
Sinônimo(s):
Formvar/Carbon 150 Mesh, Copper, 50pk
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Materiais
copper grid
formvar/carbon film
descrição
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
embalagem
box of 50 ×
tamanho
150 mesh
Descrição geral
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)