Documentos Principais
930288
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 100 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
TEM grids
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Nome do produto
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 100 mesh, box of 50
Materiais
copper grid
formvar/carbon film
descrição
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
embalagem
box of 50
tamanho da grade
100 mesh
Descrição geral
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
930288-1EA4065268970881