TEM-76043-21
Cryo-SiN TEM Windows
20 nm Thick, window size 9
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produtos recomendados
tamanho da janela
9
Categorias relacionadas
Descrição geral
Silicon Nitride 20 nm thick TEM Windows (9 Windows). Ideal substrate for Cryo-Microscopy. Avoid substrate degradation. Plasma cleanable to reduce contaminants.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-76043-21 | 4065266051285 |