Documentos Principais
TEM-76042-40
Sigma-Aldrich
Micronporous Silicon Nitride TEM Window Grids for Cryo-EM Suspension
10nm Thick, pack of 10
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
embalagem
pack of 10
Descrição geral
Silicon nitrode microporous TEM window with single square of 500x500 micron size, and 20 nm thick SiN. Plasma cleanable, less than 0.5nm variation in film thickness, tolerate temperatures above 1000 ˚C, provides flat, insulating and hydrophobic surfaces
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TEM-76042-404065266051261