TEM-76043-23
Cryo-SiN TEM Windows
10 nm Thick, window size 9
About This Item
Produtos recomendados
tamanho da janela
9
Categorias relacionadas
Descrição geral
Silicon Nitride 10 nm thick TEM Windows (9 Windows). Ideal substrate for Cryo-Microscopy. Avoid substrate degradation. Plasma cleanable to reduce contaminants.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)