SAB4200115
Anti-Reptin antibody, Mouse monoclonal
clone 2E9-5, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CGI-46, Anti-ECP51 (Erythrocyte cytosolic protein, 51-KD), Anti-INO80J, Anti-RUVBL2 (RuvB-like 2), Anti-RVB2, Anti-TIH2, Anti-TIP48 (TATA box-binding protein-interacting protein, 48-KD), Anti-TIP49B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E9-5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~51 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of human MCF-7 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RUVBL2(10856)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- confocal microscopy
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)