SAB4200194
Anti-Pontin antibody, Mouse monoclonal
clone 5G3-11, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-49 kDa TATA box-binding protein-interacting protein, Anti-49 kDa TBP-interacting protein, Anti-54 kDa erythrocyte cytosolic protein, Anti-ECP-54, Anti-INO80 complex subunit H, Anti-NMP 238, Anti-Pontin52, Anti-RUVBL1, Anti-RVB1, Anti-RuvB (e coli homolog)-like 1, Anti-RuvB-like 1, Anti-TAP54-alpha, Anti-TIH1, Anti-TIP49, Anti-TIP49A, Anti-TIP60-associated protein 54-alpha, Anti-nuclear matrix protein 238
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5G3-11, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
~50 kDa
reatividade de espécies
canine, human, monkey
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using whole extracts of human HEK-293T or MCF-7 cells
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RUVBL1(8607)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- western blotting
- immunoprecipitation
- ChIP-sequencing
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
- RNA immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade