GE30152103010150
Sera-Mag™ Magnetic Streptavidin Coated particles
Cytiva 30152103010150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
About This Item
Produtos recomendados
ligand
(Streptavidin Coated particles)
Formulário
suspension (1% Solids)
embalagem
pkg of 5 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 30152103010150
concentração
10 mg/mL
Tamanho médio da partícula
1 μm
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
- Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
- Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
- Available in Sera-Mag™ SpeedBeads and original Sera-Mag™ versions.
- Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
- Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
his page shows how to Purify or remove biotin and biotinylated biomolecules with magnetic beads.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules