08014
Micro particles, magnetic, streptavidin coated
10 μm particle size, std dev <0.5 μm
Sinônimo(s):
Polystyrene beads, magnetic, streptavidin coated
About This Item
Formulário
aqueous solution
Nível de qualidade
composição
iron oxide, ≥20%
iron oxide, ≥20%
concentração
1% (solids)
tamanho de partícula
10 μm std dev <0.5 μm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- Electron Microscopy.
- Cell Counter Calibration.
- Immunodiagnostics, especially for latex agglutination tests, and
- Phagocytosis Research.
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)