Documentos Principais
T72605
Sigma-Aldrich
Trimethylacetyl chloride
99%
Sinônimo(s):
Pivaloyl chloride, Trimethylacetyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCOCl
Número CAS:
Peso molecular:
120.58
Beilstein:
385668
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
36 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
p.e.
105-106 °C (lit.)
densidade
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3
chave InChI
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Widely used N-acylating agent for amines, Schiff bases, and pyrrolidinones as well as O-acylating agent for alcohols, lactones, and saccharides.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Tetrahedron Letters, 35, 2369-2369 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1703-1703 (1994)
Tetrahedron, 49, 599-599 (1993)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32, 72-72 (1993)
Journal of Carbohydrate Chemistry, 12, 841-841 (1993)