T67806
Triisopropyl phosphite
95%
Sinônimo(s):
Isopropyl phosphite, Tri-2-propyl phosphite, Triisopropoxyphosphine, Tris(isopropyl) phosphite
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<2 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
p.e.
63-64 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3
chave InChI
SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- With Ru-based indenylidene complexes to form 1st generation complexes for metathesis reactions.
- In Perkow-type reaction to synthesize compounds containing polarized carbon-carbon double bonds.
- For the synthesis of phosphonohydrazines by reacting with arylamines and isoamyl nitrite.
It can also be used as an alternative to triphenylphosphine in Mitsunobu reaction to facilitate the isolation of products.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?