Documentos Principais
339830
Sigma-Aldrich
2-[(Acetoxymethyl)allyl]trimethylsilane
99%
Sinônimo(s):
2-(Trimethylsilylmethyl)-2-propen-1-yl acetate, 2-(Trimethylsilylmethyl)allyl acetate, 2-Acetoxymethyl-3-(trimethylsilyl)propene
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2CH2C(=CH2)CH2Si(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
186.32
Beilstein:
1933657
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.440 (lit.)
p.e.
95 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCC(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O2Si/c1-8(6-11-9(2)10)7-12(3,4)5/h1,6-7H2,2-5H3
chave InChI
IKQWABMHZKGCLX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-[(Acetoxymethyl)allyl]trimethylsilane was used in the cyclopentane synthesis via Pd(0)-catalyzed reactions with 2π acceptors.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
[3+ 2] Cycloaddition of Trimethylenemethane and its Synthetic Equivalents.
Yamago S and Nakamura E.
Org. React. (2004)