T48003
Tribromoacetaldehyde
97%
Sinônimo(s):
Bromal
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.584 (lit.)
pb
174 °C (lit.)
densidade
2.665 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2HBr3O/c3-2(4,5)1-6/h1H
chave InChI
YTGSYRVSBPFKMQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?