T62804
1,1,1-Trifluoroacetone
97%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-2-propanone, 3,3,3-Trifluoroacetone, Methyl trifluoromethyl ketone, Trifluoromethyl methyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
13.62 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
p.e.
22 °C (lit.)
densidade
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h1H3
chave InChI
FHUDAMLDXFJHJE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?