Documentos Principais
765767
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H7F3O
Número CAS:
Peso molecular:
140.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.320
pb
52-60 °C/760 mmHg
densidade
1.080 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
ketone
InChI
1S/C5H7F3O/c1-3(2)4(9)5(6,7)8/h3H,1-2H3
chave InChI
NLCCAFQWEKMQLM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)