Documentos Principais
704679
Sigma-Aldrich
Ethyl tribromoacetate
97%
Sinônimo(s):
Ethyl 2,2,2-tribromoacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5Br3O2
Número CAS:
Peso molecular:
324.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
97%
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.540
densidade
2.201 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C4H5Br3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
chave InChI
ZZUKBDJWZXVOQG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)