T28207
Thiobenzoic acid
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Benzothioic acid, Benzoyl thiol, Monothiobenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.605 (lit.)
p.e.
122 °C/30 mmHg (lit.)
pf
15-18 °C (lit.)
densidade
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
SC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6OS/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
chave InChI
UIJGNTRUPZPVNG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?