Documentos Principais
SYNC363225
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 26.0 mm, L 254 mm
Sinônimo(s):
Synthware C363225, glass chromatograpy column′
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
grau
for chromatography
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C363225
D.I.
26.0 mm
Comprimento
254 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)