36107
Isoprothiolane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
Diisopropyl 2-(1,3-dithiolan-2-ylidene)malonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(=O)\C(C(=O)OC(C)C)=C1/SCCS1
InChI
1S/C12H18O4S2/c1-7(2)15-10(13)9(11(14)16-8(3)4)12-17-5-6-18-12/h7-8H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
UFHLMYOGRXOCSL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)