Documentos Principais
MAB8790
Sigma-Aldrich
Anti-HIV Antibody, p24, clone 6D4.1-10
clone 6D4.1-10, Chemicon®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6D4.1-10, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Core protein p24.
Imunogênio
Epitope: p24
HIV-1 viral lysate
Aplicação
Anti-HIV Antibody, p24, clone 6D4.1-10 detects level of HIV & has been published & validated for use in ELISA & WB.
Immunoblotting, EIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
forma física
Affinity purified. Liquid in PBS
Format: Purified
Armazenamento e estabilidade
Maintain at 2-8°C
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2