MAB880-A
Anti-HIV Antibody, p24, clone 7A8.1
clone 7A8.1, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7A8.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
-1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... TARBP1(6894)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Antibodies are not neutralizing. For extensive dilution, protein containing or other stabilizing medium should be used. Final working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2