SAE0071
HIV-1 GP120 protein
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Glycoprotein 120 (gp120), Surface protein gp120
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
descrição
low endotoxin
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
calculated mol wt 55 kDa (The protein migrates as a 100-130 kDa protein on SDS-PAGE due to glycosylation)
Impurezas
≤1 EU/μg protein endotoxin
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)