Z174777
Aldrich® jacketed chromatography column
column capacity 400 mL
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.52
Produtos recomendados
grau
for chromatography
técnica(s)
LPLC: suitable
capacidade da coluna
400 mL
capacidade do reservatório
500 mL
peso
250 gMax. packing
adequação
suitable for chromatography
Categorias relacionadas
Descrição geral
24/40 joint, gravity fed, PTFE stopcock. A slight nitrogen pressure may be applied using an inlet adapter. Recommended packing: silica gel 923 (Aldrich Cat. No. 214477). For low-temperature chromatography, circulate cooling liquid through outer jacket.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z174777-1EA | 4061833543627 |