Z560502
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 250 mL, top joint: threaded 24/40, column volume 200 mL
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
PTFE stopcock
Junta
top joint: threaded24/40
grau
for chromatography
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna D.E. × C efetivo
25 mm × 584 mm
volume da coluna
200 mL
volume do reservatório
250 mL
adequação
suitable for chromatography
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)