Documentos Principais
SLW718247
Pyrex® Mortar
300 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 718247
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
fabricante/nome comercial
718247
SciLabware
Altura
90 mm
D.E.
120 mm
capacidade
300 mL
Descrição geral
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • For use with Pyrex Pestle
  • Ideal for preparing compounds, mixing and grinding powders
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)