SLW1450/14D
Pyrex® Evaporating dish
600 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1450/14D
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
VB.02
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
flat base
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1450/14D
Altura
80 mm
Diâmetro
140 mm
diâmetro da placa
140 mm
capacidade
600 mL
Descrição geral
- Complies to DIN 12336
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- High resistance to chemical attack and thermal shock
- Flat base
- Curved sides with spout
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW1450/14D-10EA | 4061832437064 |