Key Documents
Z740639
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials evaporating dish, with spout
capacity 90 mL, O.D. × H 80 mm × 45 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
embalagem
pack of 6 ea
D.E. × A
80 mm × 45 mm
capacidade
90 mL
dish diam. × H
80 mm × 45 mm
Descrição geral
Clear, borosilicate, molded glass, evaporating dishes with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)