Key Documents
CLS318080
Pyrex® evaporating dishes
capacity 140 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3180
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 3180-80
D.E. × A
~80 mm × 45 mm
capacidade
140 mL
Descrição geral
Flat- bottom, beaded rim.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.